Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

BS3 (Bis(sulphosuccinimidyl) suberate sodium salt) ≥93% (par RMN), Pierce™

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: BS3

PIERA39266EA 198 EUR InStock
PIERA39266
BS3 (Bis(sulphosuccinimidyl) suberate sodium salt) ≥93% (par RMN), Pierce™
BS3 (Bis(sulphosuccinimidyl) suberate sodium salt)
Thermo Scientific Pierce BS3 (Sulfo-DSS) is bis(sulfosuccinimidyl)suberate, an amine-to-amine crosslinker that is homobifunctional, water-soluble, non-cleavable and membrane impermeable.

  • Reactive groups: sulfo-NHS ester (both ends)
  • Reactive towards: amino groups (primary amines)
  • Amine-reactive Sulfo-NHS ester reacts rapidly with any primary amine-containing molecule
  • Water-soluble; compare with DSS
  • Membrane-impermeable, allowing for cell surface labeling
  • High-purity, crystalline reagent can be used to create high-purity crosslinked conjugates

BS3 contains an amine-reactive N-hydroxysulfosuccinimide (NHS) ester at each end of an 8-carbon spacer arm. NHS esters react with primary amines at pH 7-9 to form stable amide bonds, along with release of the N-hydroxysulfosuccinimide leaving group. Proteins, including antibodies, generally have several primary amines in the side chain of lysine (K) residues and the N-terminus of each polypeptide that are available as targets for NHS-ester crosslinking reagents.

Because it contains the hydrophilic sulfonyl moiety, BS3 crosslinker is soluble up to ∼100 mM in water and many commonly used buffers, thus avoiding the use of organic solvents which may perturb protein structure. DSS, the non-water soluble analog of BS3 is also available for applications that require a less hydrophilic crosslinker (e.g., to effect intracellular crosslinking). DSS and BS3 have essentially identical crosslinking activity toward primary amines.

No-Weigh microtube handling:
Each of the microtubes contains 2 mg of crosslinker. Puncture foil with a pipette tip and add DMSO or DMF to the DSS or aqueous buffer to the BS3. Store the microtube strip in the foil pouch provided. Used microtubes may be cut from the unused microtubes and discarded

Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.


Formule: C₁₆H₁₈N₂Na₂O₁₄S₂
MW: 572,43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00054982
Numéro CAS: 82436-77-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Description Pierce BS3 (Sulfo-DSS)
Product Type Crosslinker
Reactivity Sulfo-NHS Ester
Solubility Water
Product Line Pierce™
Form Powder

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité