L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Scoops, disposable, FoodScoop, SteriWare®
Fournisseur: Sampling Systems
8045B-1000 8045B-1000S 8045B-2500 8045B-500
SAMP8045B-1000EA 178 EUR InStock
SAMP8045B-1000 SAMP8045B-1000S SAMP8045B-2500 SAMP8045B-500
Scoops, disposable, FoodScoop, SteriWare®
Pelles
These blue food scoops are ideal for use in the food industry.
  • Made from food grade Polypropylene
  • Available sterile and non sterile
  • Highly visible colour
  • Wide range of sizes
These blue food scoops can be easily spotted (if left behind in the powder) and are widely used throughout the food industry. They are both manufactured and packed in a cleanroom and are made from food grade polypropylene in line with HACCP guidelines.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité