Sampler stand, set of 2 stands
Fournisseur: Sampling Systems
SAMPA256-05EA 108 EUR InStock
SAMPA256-05
Sampler stand, set of 2 stands
Portoirs Supports pour échantillonneurs
Great for keeping samplers off the workbench.
  • Helps keep samplers clean
  • Easily cleaned
  • Makes many samplers much easier to use
Sampler stands are perfect for keeping samplers off workbenches and make most samplers much easier to use for example when ejecting sample cells.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité