Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin, EZ-Link™, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
21338 A35358
PIER21338EA 327 EUR InStock
PIER21338 PIERA35358
Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin, EZ-Link™, Pierce™
Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Product Type Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin
Quantity 50 mg
Product Line EZ-Link™
Cell Permeability Cell-Impermeant
Chemical Reactivity Amine
Reactive Moiety Active Ester, Succinimidyl Ester, Sulfo-NHS Ester
Solubility DMF (Dimethylformamide), DMSO (Dimethylsulfoxide), Water
Label or Dye Biotin
Label Type Biotin & Analogs
Spacer Long
Spacer arm 22.4 angstroms
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité