Zero pressure weather caps
Fournisseur: LABCONCO
7095100 5622100 4722200
LBCP7095100EA 0 EUR InStock
LBCP7095100 LBCP5622100 LBCP4722200
Zero pressure weather caps
Capuchons Bouchons de sécurité
Weathercaps are constructed of strong, corrosion-resistant PVC.
Caps fits atop standard PVC duct, and permit vertical discharge of effluent air above roofline for dispersion away from the building. Caps add little static pressure to the exhaust system.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité