Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorobenzylmagnesium chloride 0.50 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H54625.AEEA 415 EUR InStock
H54625.AE
4-Chlorobenzylmagnesium chloride 0.50 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane)
4-Chlorobenzylmagnesium chloride


Formule: C₇H₆Cl₂Mg
MW: 185,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311474
Numéro CAS: 874-72-6
ONU: 2924
ADR: "3",III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité