4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H55315.03 H55315.06 H55315.14
H55315.03EA 33.4 EUR InStock
H55315.03 H55315.06 H55315.14
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
Formule: C₆H₄BF₄N₃O₂
Point de fusion: 144…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012005
Numéro CAS: 456-27-9
EINECS: 207-261-1
ONU: 2923
ADR: "8",III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Minimum 97
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité