4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H55827.03 H55827.06 H55827.14
H55827.03EA 38.1 EUR InStock
H55827.03 H55827.06 H55827.14
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Formule: C₇H₇BF₄N₂O
MW: 221,95 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011897
Numéro CAS: 459-64-3
EINECS: 207-296-2
ONU: 2923
ADR: "8",III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Minimum 98
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité