Fitting kit, stainless steel, Swagelok®
Fournisseur: Restek
Swagelok®
REST23197EA 0 EUR InStock
REST23197
Fitting kit, stainless steel, Swagelok®
Raccords et connecteurs
The Swagelok® fitting kit includes the most common assortment of stainless steel fittings for GC fixtures.
  • Parts list makes reordering easy
  • Parts come in a sturdy toolbox for easy and convenient storage
Common assortment of fittings are delivered in a rugged storage system with compartments for easy identification.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité