Potassium tert-butoxyde ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
91241.180EA 39.2 EUR InStock
91241.180 91241.290 91241.100
Potassium tert-butoxyde ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potassium tert-butoxyde
Formule: C₄H₉KO
Point de fusion: 256…258 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012162
Numéro CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
ONU: 3206
ADR: 8 (4.2),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité