Armoire dessiccateur, SICCO Star Thermo
Fournisseur: Bohlender
SICCO
BOHLV1830-07EA 6990 EUR InStock
BOHLV1830-07
Armoire dessiccateur, SICCO Star Thermo
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
Cadre en aluminium avec système de chambre à 2 vitres (à l’intérieur verre, à l’extérieur verre acrylique), quatre étagères en polycarbonate inclus, peut être équipé avec jusqu’à 26 étagères. Chauffage intégré (850 W) avec capteur de température et ventilateur. Un branchement électrique (230 V/ 50 Hz) est nécessaire.
  • Cadre en aluminium renforcé avec vitres en verre acrylique
  • Porte avec aimant et joint d’étanchéité périphérique en caoutchouc
  • Hygromètre électronique lisible facilement
  • Etagères ajustables variablement
  • Etagères extractibles
  • Pieds en caoutchouc antidérapants
  • UVC 1
Les dessiccateurs SICCO pour le séchage et entreposage sont appropriés pour l’entreposage ou séchage réduisant d’humidité par gel de silice. En même temps la porte étanche protège de pollutions de l’air ambiant. Les conditions intérieures sont optimales pour la conservation de matériaux de référence, des échantillons témoins, ponçages métallographique, feuilles de tabac ou même les échantillons ADN.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité