Ni-NTA His•Bind® Resin
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
70666-3 70666-4 70666-5
70666-3EA 277 EUR InStock
70666-3 70666-4 70666-5
Ni-NTA His•Bind® Resin
Protéines purification Protein Purification Resins
Ni-NTA HisBind® Resin is a high-performance Ni²⁺-charged agarose used for rapid one-step purification of proteins containing a HisTag® sequence by metal chelation chromatography.
It minimizes metal leaching during purification and is compatible with up to 10 mM β-mercaptoethanol or 1 mM Tris(hydroxypropyl)phosphine (THP) for reduction of disulfide bonds. Ni-NTA HisBind® Resin has a binding capacity of 5 to 10 mg HisTag® fusion protein per ml resin.
Information de livraison: Supplied as a 50% slurry.
Conditionnement: Ni-NTA His-Bind® resin packed in plastic ampule (10 ml) and glass bottle (25 ml, 100 ml).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité