Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
Synonyms: Sulfo SMCC
BC23EA 667 EUR InStock
BC23
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Ideal for enzyme-antibody crosslinking.
OneQuant™ Sulfo SMCC is also available: Single use vials to minimize waste. No weighing required
Formule: C₁₆H₁₈N₂O₉S
MW: 436,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054978
Numéro CAS: 92921-24-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 11.6
Reactive Toward Primary Amine + Sulfhydryl
Membrane Permeable NO
Water Soluble YES
Cleavable/ Reversible NO
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité