GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate)
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: GMBS
BC13EA 618 EUR InStock
BC13
GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate)
GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate)
N-γ-Maleimidobutyryloxysuccinimide ester Heterobifunctional Cross Linker
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₆
MW: 280,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036817
Numéro CAS: 80307-12-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 6.8
Reactive Toward Primary Amine + Sulfhydryl
Membrane Permeable YES
Water Soluble NO
Cleavable/ Reversible NO
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité