EMCH.HCl (E-Maleimidocaproic acid hydrazine hydrochloride)
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
Synonyms: EMCH
BC15EA 671 EUR InStock
BC15
EMCH.HCl (E-Maleimidocaproic acid hydrazine hydrochloride)
EMCH.HCl (E-Maleimidocaproic acid hydrazine hydrochloride)
N-(ε-Maleimidocaproic acid) hydrazide Heterobifunctional Cross Linker.
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₃·ClH
MW: 261,705 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363434
Numéro CAS: 175290-73-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 11.8
Reactive Toward Sulfhydryl + Carbohydrate
Membrane Permeable Not tested
Water Soluble NO
Cleavable/ Reversible NO
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité