Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

EMCS (6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester)

Fournisseur: G Bioscienes
Attention
Synonyms: EMCS

BC16EA 802 EUR InStock
BC16
EMCS (6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester)
EMCS (6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester)
N-(ε-Maleimidocaproyloxy) succinimide ester Heterobifunctional Cross Linker.


Formule: C₁₄H₁₆N₂O₆
MW: 308,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043043
Numéro CAS: 55750-63-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 9.4
Reactive Toward Primary Amine + Sulfhydryl
Membrane Permeable YES
Water Soluble NO
Cleavable/ Reversible NO

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité