Sulpho-EMCS (N-(ε-maleimidocaproyloxy) sulphosuccinimide ester)
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
Synonyms: Sulfo EMCS
BC17EA 618 EUR InStock
BC17
Sulpho-EMCS (N-(ε-maleimidocaproyloxy) sulphosuccinimide ester)
Sulpho-EMCS (N-(ε-maleimidocaproyloxy) sulphosuccinimide ester)
N-(ε-Maleimidocaproyloxy) sulfo succinimide ester Heterobifunctional Cross Linker.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 9.4
Reactive Toward Primary Amine + Sulfhydryl
Membrane Permeable NO
Water Soluble YES
Cleavable/ Reversible NO
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité