PMPI (4-Maleimidophenyl isocyanate)
Fournisseur: G Bioscienes
Danger
Synonyms: PMPI
BC18EA 542 EUR InStock
BC18
PMPI (4-Maleimidophenyl isocyanate)
PMPI (4-Maleimidophenyl isocyanate)
N-(ρ-Maleimidophenyl) isocyanate Heterobifunctional Cross Linkers.
Formule: C₁₁H₆N₂O₃
MW: 214,177 g/mol
Numéro MDL: MFCD00270900
Numéro CAS: 123457-83-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 8.7
Reactive Toward Sulfhydryl + Hydroxyl
Membrane Permeable Not tested
Water Soluble NO
Cleavable/ Reversible NO
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité