DPDPB (1,4-Di[3'-(2'-pyridyldithio)propionamido]butane)
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: DPDPB
BC03EA 696 EUR InStock
BC03
DPDPB (1,4-Di[3'-(2'-pyridyldithio)propionamido]butane)
DPDPB (1,4-Di[3'-(2'-pyridyldithio)propionamido]butane)
1,4-Di-(3’-[2’pyridyldithio]-propionamido) butane Homobifunctional Cross Linker.
Formule: C₂₀H₂₆N₄O₂S₄
MW: 482,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153604
Numéro CAS: 141647-62-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 19.9
Reactive Toward Sulfhydryls
Membrane Permeable not done
Water Soluble NO
Cleavable/ Reversible Reducing Agents (Thiols)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité