DST (Disuccinimidyl tartrate)
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: DST
BC05EA 618 EUR InStock
BC05
DST (Disuccinimidyl tartrate)
DST (Disuccinimidyl tartrate)
Disuccinimidyl tartrate Homobifunctional Cross Linker.
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₁₀
MW: 344,231 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788224
Numéro CAS: 77658-91-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 6.4
Reactive Toward Primary Amines
Membrane Permeable YES
Water Soluble NO
Cleavable/ Reversible Oxidizing Agents (Periodate)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité