Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulpho-DST (Sulphodisuccinimidyl tartrate)

Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Sulfo DST

BC06EA 602 EUR InStock
BC06
Sulpho-DST (Sulphodisuccinimidyl tartrate)
Sulpho-DST (Sulphodisuccinimidyl tartrate)
Sulfodisuccinimidyl tartrate Homobifunctional Cross Linker.


Formule: C₁₂H₁₂N₂O₁₆S₂
MW: 504,357 g/mol
Numéro CAS: 118674-04-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 6.4
Reactive Toward Primary Amines
Membrane Permeable NO
Water Soluble YES
Cleavable/ Reversible Oxidizing Agents (Periodate)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité