Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

BMOE (bis-Maleimidoethane), Pierce™

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: BMOE

Pierce™
PIER22323EA 166 EUR InStock
PIER22323
BMOE (bis-Maleimidoethane), Pierce™
BMOE (bis-Maleimidoethane)
Thermo Scientific Pierce BMOE is a short-arm, maleimide crosslinker for covalent, irreversible conjugation between sulfhydryl groups (e.g., protein or peptide cysteines).

  • Reactive groups: maleimide (both ends)
  • Reactive towards: sulfhydryl groups
  • Short (8.0 Å), sulfhydryl-to-sulfhydryl crosslinker, composed of maleimide groups and 7-atom spacer arm
  • Shortest bismaleimide crosslinker available for close proximity crosslinking
  • Water-insoluble—dissolve first in DMF or DMSO, then add to aqueous reaction buffers
  • Noncleavable

Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.


Formule: C₁₀H₈N₂O₄
MW: 220,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00458699
Numéro CAS: 5132-30-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Product Line Pierce™
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Homobifunctional
Reactive Moiety Maleimide
Spacer Short
Form Solid
Quantity 50 mg
Type Crosslinker
Solubility DMF, DMSO
Spacer Arm 8.0 Å

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité