Tolyloyl Propionic Acid, Pharmaceutical Analytical Impurities
Fournisseur: USP
1A01640.EA 1160 EUR InStock
1A01640.
Tolyloyl Propionic Acid, Pharmaceutical Analytical Impurities
Étalons Étalons organiques
Pharmaceutical Analytical Impurities are released through a USP quality process designed to ensure identity and quality appropriate for analytical applications. These impurities are supported with a product information sheet for each batch.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité