Acétone, CHROMASOLV™ E pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
34416-18L 34416-7L
HONC34416-18LEA 727 EUR InStock
HONC34416-18L HONC34416-7L
Acétone, CHROMASOLV™ E pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 55 - 57 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -95 °C
Densité: 0.79 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: -17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
ONU: 1090
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité