BMB (1,4-Bis(maleimido)butane), Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: BMB
Pierce™
PIER22331EA 162 EUR InStock
PIER22331
BMB (1,4-Bis(maleimido)butane), Pierce™
BMB (1,4-Bis(maleimido)butane)
Thermo Scientific Pierce BMB is a mid-length, maleimide crosslinker for covalent, irreversible conjugation between sulfhydryl groups (e.g., protein or peptide cysteines).
  • Reactive groups: maleimide (both ends)
  • Reactive towards: sulfhydryl groups
  • Mid-length (10.9Å), sulfhydryl-to-sulfhydryl crosslinker, composed of maleimide groups and 9-atom spacer arm
  • Water-insoluble—dissolve first in DMF or DMSO, then add to aqueous reaction buffers
  • Noncleavable
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₄
MW: 248,24 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318342
Numéro CAS: 28537-70-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Product Line Pierce™
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Homobifunctional
Reactive Moiety Maleimide
Spacer Mid-Length
Form Solid
Quantity 50 mg
Type Crosslinker
Solubility DMF, DMSO
Spacer Arm 10.9 Å
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité