Pierce™ Deuterium-labelled Cross Linkers
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
21595 21590 21610
PIER21595EA 363 EUR InStock
PIER21595 PIER21590 PIER21610
Pierce™ Deuterium-labelled Cross Linkers
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Cross linkers are used for the identification of near-neighbor protein relationships and ligand-receptor interactions.
  • Deuterium-labelled cross linkers
Deuterium-labelled cross linkers are specially manufactured for crosslinking protein structure: Function analysis by mass spectrometry.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité