Pyridine ≥99.8%, BioSyn™ pour biosynthèse, pour applications nécessitant une teneur en eau extrêmement faible, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
HONCBB333-2.5LEA 747 EUR InStock
HONCBB333-2.5L HONCBB333-4X2.5L
Pyridine ≥99.8%, BioSyn™ pour biosynthèse, pour applications nécessitant une teneur en eau extrêmement faible, Burdick & Jackson™
Pyridine
Formule: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Point d'ébullition: 12,4 %(V)
Point de fusion: -41,55 °C
Densité: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
ONU: 1282
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Amines by Ninhydrin Test 10 ppm max.
Free Acid Passes test
GC Analysis 99.8 % min.
Refractive Index (20ºC) 1.5085 - 1.5109
Residue 1 mg/L max.
Water by Karl Fischer Titration 50 ppm max.
Amines By Ninhydrin Max. 10 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité