Surfactants, Tergitol™ 15-S-7
Fournisseur: Spectrum Chemical
T1258-100ML T1258-4LT T1258-500ML
SPCMT1258-100MLEA 101 EUR InStock
SPCMT1258-100ML SPCMT1258-4LT SPCMT1258-500ML
Surfactants, Tergitol™ 15-S-7
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Tergitol™ 15-S-7, is a non-ionic Secondary Alcohol Ethoxylate surfactant and is an excellent emulsifier and detergent, enhances paint thickener efficiency and aids in rinseability of solvent-based systems. This product is suggested for use in cleaners, pre-wash spotters and paints and coatings.
  • Superior wetting and rinseability
  • Excellent formulation and handling properties
  • Low odour
  • Narrow gel range
  • Soluble in water
Density at 20 °C (68 °F): 0,991 g/ml
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité