Surfactant, Tergitol™ 15-S-9
Fournisseur: Spectrum Chemical
T1261-20LT T1261-4LTGL T1261-500ML
SPCMT1261-20LTEA 2420 EUR InStock
SPCMT1261-20LT SPCMT1261-4LTGL SPCMT1261-500ML
Surfactant, Tergitol™ 15-S-9
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Tergitol™ 15-S-9, Surfactant is a non-ionic secondary alcohol ethoxylate surfactant and is an excellent emulsifier and detergent, enhances paint thickener efficiency and aids in rinse-ability of solvent-based systems. This product is suggested for use in cleaners, prewash spotters and paints and coatings.
  • Superior detergency
  • Soluble in water
  • Rapid dissolution and good rinseability
  • Low odour
  • Narrow gel range
  • Excellent formulation and handling properties
Density at 20 °C (68 °F): 1,006 g/ml.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité