Generators, Polytron® PT-DA/BEC (BIOTRONA)
Fournisseur: KINEMATICA
11030291 11030286 11030034
KINE11030291EA 2490 EUR InStock
KINE11030291 KINE11030286 KINE11030034
Generators, Polytron® PT-DA/BEC (BIOTRONA)
Homogénéisateurs Outils de dispersion
BIOTRONA® design high turbulence mixing. High-turbulence mixing head with low shear forces and energy inputs. Time saving with improved results compared to stirrers and dissolvers of up to 90%. Dispersing generators are made from high-alloy stainless steel 316 L, electropolished, Ra≤1,6 μm as standard.
  • Fast dissolving and suspending of solid particles into liquids
  • Ideal for higher viscosities
  • Lower shear forces
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité