HYDRANAL™ - NEXTGEN solvents for Karl Fischer titration, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
HONC34431-1LEA 0 EUR InStock
HONC34432-6X1L HONC34431-1L HONC34432-1L HONC34431-6X1L
HYDRANAL™ - NEXTGEN solvents for Karl Fischer titration, Fluka™
Réactifs Karl Fischer pour la titration
Medium for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol or methanol based), Free of imidazole (free of CMR substances)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité