L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Glass screw top headspace vials, 10 ml, level 2 high-throughput applications, SureSTART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6ASV10-1 6ASV10-1F 6ASV10-1T 6ASV10-2 6ASV10-2T
HYPE6ASV10-1EA 77.7 EUR InStock
HYPE6ASV10-1 HYPE6ASV10-1F HYPE6ASV10-1T HYPE6ASV10-2 HYPE6ASV10-2T
Glass screw top headspace vials, 10 ml, level 2 high-throughput applications, SureSTART™
Fioles
Use Thermo Scientific™ SureSTART™ 10 ml glass screw top headspace vials, performance level 2, in your high-throughput volatile gas analyses. Our screw top headspace vials are a novelty in a crimp-neck dominated field.
They provide a ready-to-use, convenient solution that does not require crimping or decrimping tools. These are performance level 2 vials, ensuring high quality data with an uninterrupted workflow in high-throughput applications using GC and single or triple quadrupole MS systems. The headspace vials are made to withstand higher temperatures and internal pressuresMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité