Kits de flacons à vis et de bouchons certifiés par les spécifications, applications à haut débit de niveau 2, SureSTART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
SureSTART™
HYPE6AK592WEA 57.7 EUR InStock
HYPE6AK592W HYPE6AK188W HYPE6AK196W HYPE6AK594W HYPE6AK186W HYPE6AK595W HYPE6AK86W HYPE6AK195W HYPE6AK192W HYPE6AK180W HYPE6AK93BW HYPE6AK78BW HYPE6AK82W HYPE6AK94W HYPE6AK95W HYPE6AK92W HYPE6AK599W HYPE6AK80W
Kits de flacons à vis et de bouchons certifiés par les spécifications, applications à haut débit de niveau 2, SureSTART™
Fioles
Répondez à vos besoins de certification et de documentation avec nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2. Sélectionnez les produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles.
Choisissez parmi une variété de kits contenant des flacons à vis à filetage court avec des points de marquage en verre clair ou ambré et des bouchons en polypropylène avec des septa en silicone/PTFE de différentes rigidités, conçus pour réduire les problèmes d'aiguille des échantillonneurs automatiques. Des options de septa pré-fendu et collé sont disponibles. Sélectionnez des kits avec des flacons SureStop™ et/ou des bouchons à vis AVCS™ pour des scellés efficaces, des données cohérentes et un débit d'échantillons accru.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité