L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Glass crimp top vials, 2 ml, level 3 high performance applications, SureSTART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6PCV11-1P 6PCV11-1PF 6PCV11-1PT
HYPE6PCV11-1PEA 20.8 EUR InStock
HYPE6PCV11-1P HYPE6PCV11-1PF HYPE6PCV11-1PT
Glass crimp top vials, 2 ml, level 3 high performance applications, SureSTART™
Fioles
Choose Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml glass crimp top vials, performance level 3, for high performance applications, when sensitivity is a must. Our level 3 vials are our highest performance vials, designed to protect your most valuable samples and deliver consistent, reproducible results for your most demanding GC-MS. These 2 ml clear glass crimp vials are specification certified to ensure their physical dimensions and autosampler compatibility. Use 11 mm crimp caps and septa to seal these vials. Seal and remove your crimp caps using Thermo Scientific manual and electronic crimpers andMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité