Pyrroloquinoline quinone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
467010010 467012500
ACRO467010010EA 695 EUR InStock
ACRO467010010 ACRO467012500
Pyrroloquinoline quinone 95%
Pyrroloquinoline quinone
Formule: C₁₄H₆N₂O₈
Numéro MDL: MFCD00043125
Numéro CAS: 72909-34-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Dark orange to red to brown
Appearance (Form) powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité