Caps for 2 ml polypropylene snap top microvials for <2 ml samples, level 1 everyday analysis, SureSTART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
SureSTART™
HYPE6ERC11PEEA 12.9 EUR InStock
HYPE6ERC11PE
Caps for 2 ml polypropylene snap top microvials for <2 ml samples, level 1 everyday analysis, SureSTART™
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Use performance level 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml polypropylene snap top microvials for everyday chromatography analysis of <2 ml samples. They provide an affordable choice and can be used with all HPLC/UHPLC instrument types.
These clear plastic 2 ml snap top vials are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions. Seal these snap top vials with 11 mm snap caps and septa.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité