Rack for serological pipettes
Fournisseur: DWK Life Sciences
WHEA72190-0000EA 785 EUR InStock
WHEA72190-0000
Rack for serological pipettes
Portoirs pour pipettes
Manufactured from heavy-duty clear acrylic. Ideal for the storage of Wheaton serological pipettes from 1 to 100 ml.
Comprises five angled compartments. Top 3 compartments are 3" x 3" and bottom 2 compartments are 3" wide x 1.3/8" high. Also accommodates two pipette controllers on the top - diameter of hole for these is 7/8".
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité