Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.7%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: tert-Butyle méthyle oxydeMTBE
Conditionné sous azote
88441.290EA 70.2 EUR InStock
88441.290
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.7%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formule: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 55,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: −108,6 °C
Densité: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: −28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
ONU: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/75/2297775.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) min. 99.7%
Water max. 0.02%
Residue max. 0.0001%
Colour (APHA) max. 10
Alkalinity (meq/g) max. 0.0002
Acidity (meq/g) max. 0.0002
Fluorescence (as quinine at 254 nm) max. 1 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm) max. 1 ppb
UV (Transmission) (220 nm) min. 10%
UV (Transmission) (235 nm) min. 50%
UV (Transmission) (255 nm) min. 80%
UV (Transmission) (270 nm) min. 90%
UV (Transmission) (300-400 nm) min. 99%
Manufactured and filled under nitrogen 0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité