Copper sulphate solution
Fournisseur: VWR Chemicals
87204.360EA 145 EUR InStock
87204.360
Copper sulphate solution
Copper(II) sulphate solutions
Formule: CuSO₄·5H₂O
MW: 249,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density 1.165 - 1.195
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité