N-Acryloylamido-ethoxyethanol ~50% dans l'eau ≥98.0%, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
HONC12059-50MLEA 5100 EUR InStock
HONC12059-50ML
N-Acryloylamido-ethoxyethanol ~50% dans l'eau ≥98.0%, Fluka™
N-Acryloylamido-ethoxyethanol
Formule: C₇H₁₃NO₃
MW: 159,18 g/mol
Densité: 1,075 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 89911-50-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité