Heptane (mélange d'isomères), Puriss.
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
HONC15677D-25LEA 830 EUR InStock
HONC15677D-25L
Heptane (mélange d'isomères), Puriss.
Heptane (mélange d'isomères)
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,2 g/mol
Point d'ébullition: 98,2 - 98.4 °C (1,000 hPa)
Point de fusion: -90,5 °C
Densité: 0,69 g/cm3 (15 °C)
Point d'éclair: -4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité