Propanediol-1,2 ≥99.5%, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
HONC16033H-5LEA 0 EUR InStock
HONC16033H-5L
Propanediol-1,2 ≥99.5%, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Riedel-de Haën™
Propanediol-1,2
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OH
MW: 76,1 g/mol
Point d'ébullition: 184 °C (1,003.2 hPa)
Point de fusion: -60 °C
Densité: 1,03 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064272
Numéro CAS: 57-55-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.5 %
Boiling range 184 - 189 °C
Density (D 20/20) 1.035 - 1.040
Refractive index (n 20/D) 1.431 - 1.433
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Sulfated ash Max. 0.007 %
Acidity complying
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 70 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 60 ppm
Oxidizing substances complying
Reducing impurities complying
Appearance of the substance complying
Residual solvents complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité