Bleu de bromophénol solution pour le papier indicateur PANPEHA, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol]
HONC31068-2.5LEA 1560 EUR InStock
HONC31068-2.5L
Bleu de bromophénol solution pour le papier indicateur PANPEHA, Riedel-de Haën™
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité