Pyridine, Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
HONC33501B-200LEA 6660 EUR InStock
HONC33501B-200L
Pyridine, Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Pyridine
Formule: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -42 °C
Densité: 0,98 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
ONU: 1282
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité