Rouge de chlorophénol solution pour le papier indicateur PANPEHA, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2-chlorophénol]
HONC34658-5LEA 1540 EUR InStock
HONC34658-5L
Rouge de chlorophénol solution pour le papier indicateur PANPEHA, Riedel-de Haën™
Rouge de chlorophénol
Formule: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
MW: 423,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005877
Numéro CAS: 4430-20-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité