Thymolphthaleine solution pour le papier indicateur PANPEHA, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phtalide
HONC34663-5LEA 4700 EUR InStock
HONC34663-5L
Thymolphthaleine solution pour le papier indicateur PANPEHA, Riedel-de Haën™
Thymolphthaleine
Formule: C₂₈H₃₀O₄
MW: 430,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005909
Numéro CAS: 125-20-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité