Méthyléthylcétone, liquide, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Butanone-2MEKAdditif EK 500
HONC65806-200LEA 3050 EUR InStock
HONC65806-200L
Méthyléthylcétone, liquide, Burdick & Jackson™
Méthyléthylcétone
Formule: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 79 - 81 °C
Point de fusion: -87 °C
Densité: 0,805 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: -4 °C
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
ONU: 1193
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité