Cyclohexane pour la chromatographie en phase gazeuse Plus, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
HONC65832-7LEA 510 EUR InStock
HONC65832-7L
Cyclohexane pour la chromatographie en phase gazeuse Plus, Burdick & Jackson™
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
ONU: 1145
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité