Sodium hydroxyde 0.1 mol/l Reag. Ph.Eur. solution volumétrique, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Hydroxyde de sodium
HONC65879-10LEA 920 EUR InStock
HONC65879-10L
Sodium hydroxyde 0.1 mol/l Reag. Ph.Eur. solution volumétrique, Burdick & Jackson™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1,013 hPa)
Densité: 1,000 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité