Dichlorométhane ≥99.9% stabilisé, BioSyn™ pour biosynthèse, pour applications nécessitant une teneur en eau extrêmement faible, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Stabilization: Stabilised with amylene
BB299-2.5L BB299-4X2.5L
HONCBB299-2.5LEA 239 EUR InStock
HONCBB299-2.5L HONCBB299-4X2.5L
Dichlorométhane ≥99.9% stabilisé, BioSyn™ pour biosynthèse, pour applications nécessitant une teneur en eau extrêmement faible, Burdick & Jackson™
Dichlorométhane
  • Ultra-low water specifications
  • Low amine specifications
  • Low particulate levels
  • High solvent purity
Formule: CH₂Cl₂
Point d'ébullition: 39 - 41 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -97 °C
Densité: 1.32…1.33 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 20 ppm
Refractive index 1.4236 - 1.4246
Residue from evaporation Max. 1 mg/l
Non-volatile matter Max. 1 mg/l
Free acid (as HCl) Max. 1 ppm
Absorbance at 240 nm Max. 0.1
Absorbance at 250 nm Max. 0.01
UV- cutoff Max. 233 nm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité